Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1815-5GEA 230 EUR InStock
TCIAP1815-5G
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate ≥95.0% (sur base azote total)
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₃KN
MW: 209,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115736
Numéro CAS: 850623-36-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/12/28993112.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité