Potassium phenyltrifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1582-1G P1582-25G P1582-5G
TCIAP1582-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAP1582-1G TCIAP1582-25G TCIAP1582-5G
Potassium phenyltrifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium phenyltrifluoroborate
Formule: C₆H₅BF₃K
MW: 184,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318172
Numéro CAS: 153766-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f8cfbe605cb85dfdf6e0e3b71b9a7483f31064&vid=48f8cfbe605cb85dfdf6e0e3b71b9a7483f31064&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité