Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H31684.03EA 71.4 EUR InStock
H31684.03
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate


Formule: C₆H₄BF₃KNO₂
MW: 229,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701627
Numéro CAS: 192863-40-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité