Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAP1819-1GEA 114 EUR InStock
TCIAP1819-1G
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate


Formule: C₆H₄BF₃KNO₂
MW: 229,01 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD03701627
Numéro CAS: 192863-40-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/16/28993116.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité