Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
P1810-1G P1810-5G
TCIAP1810-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP1810-1G TCIAP1810-5G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115756
Numéro CAS: 236388-46-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=130eecf3fe9acb88622d5b135775ba21436a2b53&vid=130eecf3fe9acb88622d5b135775ba21436a2b53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 38.00 to 40.20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité