Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1580-5GEA 194 EUR InStock
TCIAP1580-5G TCIAP1580-1G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039954
Numéro CAS: 438553-44-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/52/28992152.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité