Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
P1820-1G P1820-5G
TCIAP1820-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP1820-1G TCIAP1820-5G
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112717
Numéro CAS: 192863-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2dff7b8919c18af1333dadf3661ba277b85387&vid=2c2dff7b8919c18af1333dadf3661ba277b85387&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité