2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine
D3388-1G D3388-5G
TCIAD3388-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD3388-1G TCIAD3388-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl ≥98.0% (par GC)
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Formule: C₂₄H₃₁P
MW: 350,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862441
Numéro CAS: 247940-06-3
EINECS: 480-030-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd98e34c39ae8f066ea1a257df81de6ff0061203&vid=fd98e34c39ae8f066ea1a257df81de6ff0061203&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité