5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0561-1G T0561-100MG
TCIAT0561-1GEA 143 EUR InStock
TCIAT0561-1G TCIAT0561-100MG
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène ≥98.0% (par GC)
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène
Formule: C₄₂H₂₈
Point de fusion: 331°C
Numéro MDL: MFCD00003703
Numéro CAS: 517-51-1
EINECS: 208-242-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93e824ee9511d447cca2b0b432eccf8e11646ad9&vid=93e824ee9511d447cca2b0b432eccf8e11646ad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité