3-Aminopropyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
P0911-25ML P0911-5ML
TCIAP0911-25MLEA 140 EUR InStock
TCIAP0911-25ML TCIAP0911-5ML
3-Aminopropyne ≥97.0% (par GC)
3-Aminopropyne
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Densité: 0,867 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 6°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008198
Numéro CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
ONU: 3286
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&vid=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité