4'-Phénoxyacétophénone
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Phenoxyacetophenone
P1355-25G P1355-5G
TCIAP1355-25GEA 131 EUR InStock
TCIAP1355-25G TCIAP1355-5G
4'-Phénoxyacétophénone
4'-Phénoxyacétophénone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 325°C
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00008744
Numéro CAS: 5031-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41e92b93ed57f5855218f54028e3345f2d55af76&vid=41e92b93ed57f5855218f54028e3345f2d55af76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité