4,4,4-Trifluoro-1-phényl-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-phénylbutane-1,3-dione
TCIAT0437-25GEA 116 EUR InStock
TCIAT0437-25G
4,4,4-Trifluoro-1-phényl-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC)
4,4,4-Trifluoro-1-phényl-1,3-butanedione
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Numéro MDL: MFCD00000425
Numéro CAS: 326-06-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/03/28994703.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité