cis-3-Hexène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-3-Hexene
H0398-1ML H0398-5ML
TCIAH0398-1MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0398-1ML TCIAH0398-5ML
cis-3-Hexène ≥97.0% (par GC)
cis-3-Hexène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: –25°C
Numéro MDL: MFCD00085300
Numéro CAS: 7642-09-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&vid=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité