n-Pentacontane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentacontane
P0964-1G P0964-100MG
TCIAP0964-1GEA 438 EUR InStock
TCIAP0964-1G TCIAP0964-100MG
n-Pentacontane ≥98.0% (par GC)
n-Pentacontane
Formule: H₃C(CH₂)₄₈CH₃
MW: 703,36 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042907
Numéro CAS: 6596-40-3
EINECS: 229-534-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34f23904e08c5961e0e075f7b619a2c80653e267&vid=d1cda5565c9ec67b78a275b8a6070d93a3c4d570&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité