Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Pentacosane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

P0139-1G P0139-5G
TCIAP0139-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP0139-1G TCIAP0139-5G
n-Pentacosane ≥97.0% (par GC)
n-Pentacosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₃CH₃
Point d'ébullition: 254°C
Point de fusion: 54 °C
Densité: 0,8012 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009353
Numéro CAS: 629-99-2
EINECS: 211-123-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4542ffa9f67fbc31b434718cc7684354ca1cbf46&vid=ef83affac2762ebbd2f745f812d4a41dccb1408e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité