Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Pentatriacontane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0062-1G P0062-10G
TCIAP0062-1GEA 140 EUR InStock
TCIAP0062-1G TCIAP0062-10G
n-Pentatriacontane ≥95.0% (par GC)
n-Pentatriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₃CH₃
MW: 492,96 g/mol
Point d'ébullition: 331°C
Point de fusion: 73.8 °C
Densité: 0,8157 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059397
Numéro CAS: 630-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b54e49f930a1a201e254b90551c406598968d434&vid=22e1377802efa836759c49f784bee0e3e5cadf36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité