Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétracontane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0449-1G T0449-5G
TCIAT0449-1GEA 141 EUR InStock
TCIAT0449-1G TCIAT0449-5G
n-Tétracontane ≥97.0% (par GC)
n-Tétracontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015267
Numéro CAS: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae90b7edd855e5e52271dcde161bd25ed22efa0e&vid=6a15efbff45fa52011e62733683775031c4f4bee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité