n-Tétracosane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-tetracosane
T0075-25G T0075-500G T0075-100G
TCIAT0075-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT0075-25G TCIAT0075-500G TCIAT0075-100G
n-Tétracosane ≥99.0% (par GC)
n-Tétracosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
MW: 338,66 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009352
Numéro CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fb428c33aa3a12c569c7f86d83ac3de0356b18f&vid=537e3799c5fa44f59b9fda3e80b3932cb75bb03a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité