n-Tétradécane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0079-25ML T0079-500ML
TCIAT0079-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0079-25ML TCIAT0079-500ML
n-Tétradécane ≥99.0% (par GC)
n-Tétradécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Point d'ébullition: 253°C
Point de fusion: 6°C
Densité: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008986
Numéro CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed14fe66fa439f06579fe3d4632f6318aa316cbc&vid=7c7f28699b09d01b890be99628d285a2c0261a76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité