Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétratétracontane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0629-100MG T0629-1G
TCIAT0629-100MGEA 22 EUR InStock
TCIAT0629-100MG TCIAT0629-1G
n-Tétratétracontane ≥97.0% (par GC)
n-Tétratétracontane


Formule: H₃C(CH₂)₄₂CH₃
MW: 619,2 g/mol
Point de fusion: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015268
Numéro CAS: 7098-22-8
EINECS: 230-407-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bcd8e3bfde7b73c74ee0b497228f77167682b9b&vid=788bcca572193a58844c5121878cbbc8c1f65430&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité