Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétratriacontane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0687-1G T0687-25G T0687-5G
TCIAT0687-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT0687-1G TCIAT0687-25G TCIAT0687-5G
n-Tétratriacontane ≥95.0% (par GC)
n-Tétratriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₂CH₃
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 72.6 °C
Densité: 0,7728 g/cm³ (90 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009412
Numéro CAS: 14167-59-0
EINECS: 238-013-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7a89fd75f3537757b3c4bc1892481864829e599&vid=7c0ea9a8d0cffe2149d49b2b9a42cd18e074daa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité