n-Triacontane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0594-25GEA 306 EUR InStock
TCIAT0594-25G TCIAT0594-5G
n-Triacontane ≥98.0% (par GC)
n-Triacontane
Formule: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
MW: 422,82 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 65…67 °C
Numéro MDL: MFCD00009410
Numéro CAS: 638-68-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/95/28994795.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité