Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tricosane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT0568-10GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT0568-10G
n-Tricosane ≥98.0% (par GC)
n-Tricosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
MW: 324,63 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 46…47,5 °C
Numéro MDL: MFCD00009350
Numéro CAS: 638-67-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/86/28994786.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité