n-Undécane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAU0002-500MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAU0002-500ML TCIAU0002-25ML
n-Undécane ≥99.0% (par GC)
n-Undécane
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156,31 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: -26°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00008959
Numéro CAS: 1120-21-4
ONU: 2330
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/68/28997168.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité