1,3-Dibromo-2,2-di(bromométhyl)propane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
P0752-25G P0752-5G
TCIAP0752-25GEA 160 EUR InStock
TCIAP0752-25G TCIAP0752-5G
1,3-Dibromo-2,2-di(bromométhyl)propane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-2,2-di(bromométhyl)propane
Formule: C₅H₈Br₄
MW: 387,73 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163 °C
Densité: 2,796 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000210
Numéro CAS: 3229-00-3
EINECS: 221-764-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27072073d3094a04be3fc039ac188c81206ff15&vid=5da4cd5db7285a2f044327745f733af0695a5b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité