1-Bromo-2-méthylpropane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isobutyl bromide
B0616-25G B0616-500G
TCIAB0616-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0616-25G TCIAB0616-500G
1-Bromo-2-méthylpropane ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: –118 °C
Densité: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000217
Numéro CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
ONU: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb4be8f3b27da56452ec3c8e10ffa6300be9667&vid=f45ddb86ad41289ee6ce7400a1baff8598c883b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité