3-(Bromométhyl)heptane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
B0596-25ML B0596-500ML B0596-100ML
TCIAB0596-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0596-25ML TCIAB0596-500ML TCIAB0596-100ML
3-(Bromométhyl)heptane ≥97.0% (par GC)
3-(Bromométhyl)heptane
Formule: C₈H₁₇Br
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Densité: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000220
Numéro CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78cb7c7e43da79c97ff5dff88b54c24e29358a40&vid=11b765d859db9e5f9d76f41fa0614c2287f001fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité