1-Bromo-3,3-diméthylbutanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Bromo-3,3-diméthyl-2-butanone
TCIAB1490-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB1490-5G TCIAB1490-25G
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
Formule: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: 76 °C
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000206
Numéro CAS: 5469-26-1
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/75/28933275.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité