1-Bromo-3-chloro-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1859-25G B1859-500G
TCIAB1859-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1859-25G TCIAB1859-500G
1-Bromo-3-chloro-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-chloro-2-méthylpropane
Formule: C₄H₈BrCl
MW: 171,46 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Densité: 1,4839 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000955
Numéro CAS: 6974-77-2
EINECS: 230-224-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3a21c995819e9317ce117aa8f9fa7a20f8ed5e7&vid=2a4fc4df76eb36d7d85c8bfe603e859d7b486ee4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité