2-Éthylbutyraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0069-25ML E0069-500ML E0069-100ML
TCIAE0069-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAE0069-25ML TCIAE0069-500ML TCIAE0069-100ML
2-Éthylbutyraldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Éthylbutyraldéhyde
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006985
Numéro CAS: 97-96-1
EINECS: 202-623-5
ONU: 1178
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=683d941c300a2c6a55de39987970fa54b106d3d5&vid=4b0a689f796d54c2e5abcde8bdc941b0d269d238&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité