2-Éthylhexanal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0125-25ML E0125-500ML
TCIAE0125-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0125-25ML TCIAE0125-500ML
2-Éthylhexanal ≥95.0% (par GC)
2-Éthylhexanal
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point de fusion: -85°C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006987
Numéro CAS: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
ONU: 1191
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9a2c102a72c270e0f25062d4e94a19e9258717&vid=f044e945db72c9ce844ec9632af4fb4187b66491&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 8.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité