Isobutyraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
I0101-25ML I0101-500ML
TCIAI0101-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0101-25ML TCIAI0101-500ML
Isobutyraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Isobutyraldéhyde
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: -65°C
Densité: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -25°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006980
Numéro CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
ONU: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b17243848bfb282438206002ebf0e5e5605aa&vid=c0ba3dca23c80f584ff2319e4de9f138f52806ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité