2,6-Diméthyl-4-heptanone ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diisobutyl Ketone
D0733-25ML D0733-500ML
TCIAD0733-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0733-25ML TCIAD0733-500ML
2,6-Diméthyl-4-heptanone ≥90.0% (par GC)
2,6-Diméthyl-4-heptanone
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008940
Numéro CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
ONU: 1157
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2e81831a4137d0aa35acb7d65a7fcc2ccd2003e&vid=a3500879269567c75b5b863c147209639451cee8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité