2-Méthyl-3-pentanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1249-25ML M1249-5ML
TCIAM1249-25MLEA 157 EUR InStock
TCIAM1249-25ML TCIAM1249-5ML
2-Méthyl-3-pentanone ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-3-pentanone
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009314
Numéro CAS: 565-69-5
EINECS: 209-288-4
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&vid=63c69a19a1ba72ef24092bc33c6e2e0f035a86ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité