3-Méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0388-25ML M0388-5ML
TCIAM0388-25MLEA 131 EUR InStock
TCIAM0388-25ML TCIAM0388-5ML
3-Méthyl-2-pentanone ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-pentanone
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 116°C
Densité: 0,815 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00009336
Numéro CAS: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd8a072bdabe9b696843c3620979a09a89106e4&vid=9b2a09587b44db2c4c794625f5a6975e2636166e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité