3-Hydroxy-3-méthylbutanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0471-100MLEA 318 EUR InStock
TCIAH0471-100ML TCIAH0471-25ML
3-Hydroxy-3-méthylbutanone ≥95.0% (par GC)
3-Hydroxy-3-méthylbutanone
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004460
Numéro CAS: 115-22-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/87/28970487.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité