2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
D1678-25G D1678-5G
TCIAD1678-25GEA 156 EUR InStock
TCIAD1678-25G TCIAD1678-5G
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (par GC)
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008848
Numéro CAS: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8b06d364c6982ec8d6a2f33d55ba1f0ecb00482&vid=062f7422b84bf758005ffea4e484b6f3fc12d3c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité