1,3-Dichloro-2,2-bis(chlorométhyl)propane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentaerythrityl Tetrachloride
P1295-25G P1295-5G
TCIAP1295-25GEA 204 EUR InStock
TCIAP1295-25G TCIAP1295-5G
1,3-Dichloro-2,2-bis(chlorométhyl)propane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2,2-bis(chlorométhyl)propane
Formule: C₅H₈Cl₄
MW: 209,93 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,675 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000942
Numéro CAS: 3228-99-7
EINECS: 221-763-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c3d56beb4d8e2eff12aa42640cd4986a285ddfd&vid=e0076aa801cd8f0883ff15da71da0e1c606c04c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité