1-Chloro-2,2-diméthylpropane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0834-25ML C0834-5ML
TCIAC0834-25MLEA 198 EUR InStock
TCIAC0834-25ML TCIAC0834-5ML
1-Chloro-2,2-diméthylpropane ≥96.0% (par GC)
1-Chloro-2,2-diméthylpropane
Formule: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –8°C
Numéro MDL: MFCD00000941
Numéro CAS: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=209bf4d3439aca1c7721acc170b4b625ff96cdc8&vid=5612df9ec3f3bbe24aa2e4742395c811f5b0141f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité