1-Chloro-3-méthylbutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylbutylchloride
C0199-25ML C0199-500ML
TCIAC0199-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0199-25ML TCIAC0199-500ML
1-Chloro-3-méthylbutane ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-3-méthylbutane
Formule: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –104.4 °C
Densité: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00013693
Numéro CAS: 107-84-6
EINECS: 203-525-5
ONU: 1107
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b52729e9963a7aee4fe67e1fac87807abb82e91&vid=d4ed7be4b00a62e0e96524c2cfdedf14cf282549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité