2-Chloro-2-méthylbutane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0200-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAC0200-25ML TCIAC0200-100ML TCIAC0200-500ML
2-Chloro-2-méthylbutane ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-2-méthylbutane
Formule: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: –73 °C
Point d'éclair: -9°C
Numéro MDL: MFCD00000818
Numéro CAS: 594-36-5
ONU: 1107
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/57/28937257.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8610 to 0.8680
Refractive index n20/D 1.4040 to 1.4060
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité