1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0971-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAC0971-25ML
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Point de fusion: –20 °C
Point d'éclair: 38°C
Numéro CAS: 558-42-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/20/28938220.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité