Isobutylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0095-500MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAI0095-500ML TCIAI0095-25ML
Isobutylamine ≥98.0% (par GC)
Isobutylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point de fusion: -83°C
Point d'éclair: -9°C
Numéro MDL: MFCD00008146
Numéro CAS: 78-81-9
ONU: 1214
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05132
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/81/28971881.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité