tert-Pentylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA1002-500MLEA 350 EUR InStock
TCIAA1002-500ML TCIAA1002-25ML
tert-Pentylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Pentylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: –105 °C
Point d'éclair: -1°C
Numéro CAS: 594-39-8
ONU: 1106
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/51/28928751.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité