Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAI0088-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAI0088-25G
Nitrate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Nitrate d'isopentyle


Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00007042
Numéro CAS: 543-87-3
ONU: 1112
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05122
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/77/28971877.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité