2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0365-25ML H0365-500ML H0365-100ML
TCIAH0365-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAH0365-25ML TCIAH0365-500ML TCIAH0365-100ML
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane ≥97.0% (par GC)
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane
Formule: C₁₆H₃₄
Point d'ébullition: 247°C
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008856
Numéro CAS: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b09c00f3b2d72a79b71ea23bd4af3d7c7305a82&vid=290f3760c5c81385fa5967e31a5843c8af43be8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité