2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0481-25ML T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0481-25ML TCIAT0481-500ML
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC)
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63ca50e132135ddafc11e06ca7ddd7b94f9cd90f&vid=c2527c68f68c98165f8ddb529daca68bcc71f3a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité