Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT0482-5MLEA 479 EUR InStock
TCIAT0482-5ML
2,3,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC)
2,3,4-Triméthylpentane


Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: –139 °C
Point d'éclair: 4°C
Numéro CAS: 565-75-3
ONU: 1262
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/35/28994735.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité