2,3-Diméthylbutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0690-25ML D0690-5ML D0690-500ML
TCIAD0690-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAD0690-25ML TCIAD0690-5ML TCIAD0690-500ML
2,3-Diméthylbutane ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylbutane
Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 58°C
Point de fusion: –128.5 °C
Densité: 0,6615 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –29°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008925
Numéro CAS: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
ONU: 2457
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e12b41740ff1d82b6163cc483391e925e66df94&vid=efadd8081432b6c89ca1ded9e8a24e9cbd59da40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité