2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0149-5MLEA 127 EUR InStock
TCIAT0149-5ML
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane ≥95.0% (par GC)
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
Formule: C₁₉H₄₀
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 299°C
Point de fusion: -99°C
Numéro MDL: MFCD00008952
Numéro CAS: 1921-70-6
Merck Index: 14,07752
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/74/28994474.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité